Learn More
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077693
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
179898-34-1
C7H3BrFN
200.01
MFCD04038227
IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
2783330
3-bromo-5-fluorobenzonitrile
FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
179898-34-1
C7H3BrFN
200.01
MFCD04038227
IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
2783330
3-bromo-5-fluorobenzonitrile
FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 43.0°C to 46.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.