Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Bromo-5-fluorobenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is an intermediate in organic syntheses. Reatant in the synthesis of 3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-diones, 9,10-Dihydro-9,10-diboraanthracenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-5-fluorobenzaldehído es un intermedio en las síntesis orgánicas. Reactivo en la síntesis de 3,4-diamino-3-ciclobuteno-1,2-dionas y 9,10-dihidro-9,10-diboraantracenos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz, aire y calor.
El 3-bromo-5-fluorobenzaldehído es un intermedio en las síntesis orgánicas. Reactivo en la síntesis de 3,4-diamino-3-ciclobuteno-1,2-dionas y 9,10-dihidro-9,10-diboraantracenos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, luz, aire y calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde |
Punto de fusión | 41°C to 43°C |
Densidad | 1.43 g/mL |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 13904428 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.01 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |