missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-5-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4258798
96.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
73583-39-8
C5H3BrClN
192.44
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
606256
3-bromo-5-cloropiridina
C1=C(C=NC=C1Br)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
73583-39-8
C5H3BrClN
192.44
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-pyridine, pyridine, 3-bromo-5-chloro, 5-bromo-3-chloropyridine, pubchem7700, 3-brom-5-chlorpyridin, acmc-209orf, #, ksc377a4j, 3-bromo-5-chloropyridine
606256
3-bromo-5-cloropiridina
C1=C(C=NC=C1Br)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-chloropyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78.7°C to 80.1°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-5-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'