Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-5-(3,5-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61931.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446866
  • 734.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD26143302
Especificación
3-Bromo-5-(3,5-dimethylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
MFCD26143302
Solid
1g
349.01
97%