Learn More
Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029768
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
101420-81-9
C7H4BrNO4
246.02
MFCD04117949
KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
16218087
ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
101420-81-9
C7H4BrNO4
246.02
MFCD04117949
KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
16218087
ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 200°C to 204°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 97%