Learn More
Ácido 3-bromo-4-metilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromo-4-metilbenzoico se ha utilizado en la síntesis de bifenil amidas; derivado del ácido 2-benzazepina-4-acético; como un análogo del potente antagonista no peptídico GPIIb/IIIa; O-espiro C-aril glucósidos. También se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
El ácido 3-bromo-4-metilbenzoico se ha utilizado en la síntesis de bifenil amidas; derivado del ácido 2-benzazepina-4-acético; como un análogo del potente antagonista no peptídico GPIIb/IIIa; O-espiro C-aril glucósidos. También se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methylbenzoic acid |
Punto de fusión | 206°C to 211°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1936510 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.05 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |