Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-4-methoxypyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64296.MD
Detalles adicionales : CAS : 82257-09-8 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451429
  • 38.50€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
3-Bromo-4-methoxypyridine acid is used as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water (9.8 g/L).
Notes
Store in freezer at (-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
82257-09-8
188.024
DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
642827
COC1=C(C=NC=C1)Br
C6H6BrNO
MFCD05664024
3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
3-bromo-4-methoxypyridine
Especificaciones
3-Bromo-4-methoxypyridine
250mg
C6H6BrNO
1423610
DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-4-methoxypyridine
642827
Liquid
Yellow
82257-09-8
MFCD05664024
3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
COC1=C(C=NC=C1)Br
188.024
188.02
97%
Videos
SDS Documentos