missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11442698
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
117572-79-9
C8H6BrNO
212.05
MFCD00143097
QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
736049
3-bromo-4-metoxibenzonitrilo
COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
117572-79-9
C8H6BrNO
212.05
MFCD00143097
QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
736049
3-bromo-4-metoxibenzonitrilo
COC1=CC=C(C=C1Br)C#N

3-Bromo-4-methoxybenzonitrile is used to prepare 3-bromo-2-iodo-4-methoxy-benzonitrile. It is also used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 3-bromo-4-metoxibenzonitrilo se utiliza para preparar 3-bromo-2-yodo-4-metoxi-benzonitrilo. También se utiliza como intermediario farmacéutico.

Solubilidad
soluble en metanol.

Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 120°C to 124°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 3246576
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 99%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'