missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile is used to prepare 3-bromo-2-iodo-4-methoxy-benzonitrile. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-4-metoxibenzonitrilo se utiliza para preparar 3-bromo-2-yodo-4-metoxi-benzonitrilo. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
soluble en metanol.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El 3-bromo-4-metoxibenzonitrilo se utiliza para preparar 3-bromo-2-yodo-4-metoxi-benzonitrilo. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
soluble en metanol.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile |
Punto de fusión | 120°C to 124°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 3246576 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.05 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'