Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoruro, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B20078.03
Detalles adicionales : CAS : 68322-84-9 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440571
  • 22.50€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 1
68322-84-9
242.999
RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
144295
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)F
C7H3BrF4
MFCD00040938
3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-4-tetrafluorotoluene, pubchem1639, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethyl benzene
2-bromo-1-fluoro-4-(trifluorometilo)benceno
Especificaciones
3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
71°C (159°F)
148°C to 149°C
68322-84-9
MFCD00040938
3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-4-tetrafluorotoluene, pubchem1639, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethyl benzene
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)F
242.999
243
1.71
1.461
1g
C7H3BrF4
2093911
RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-fluoro-4-(trifluorometilo)benceno
144295
97%
Videos
SDS Documentos