Learn More
Ácido 3-bromo-2-metilbenzoico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3757071
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
76006-33-2
C8H7BrO2
215.05
MFCD00270097
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-o-toluic acid, 2-methyl-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-methyl, pubchem4717, bromo-methylbenzoic acid, 2-bromo-6-carboxytoluene, 3-bromo-2-methybenzoic acid, 3-bromo-2-methylbenzoicacid, ksc377a4p
2735590
ácido 3-bromo-2-metilbenzoico
CC1=C(C=CC=C1Br)C(O)=O
76006-33-2
C8H7BrO2
215.05
MFCD00270097
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-o-toluic acid, 2-methyl-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-methyl, pubchem4717, bromo-methylbenzoic acid, 2-bromo-6-carboxytoluene, 3-bromo-2-methybenzoic acid, 3-bromo-2-methylbenzoicacid, ksc377a4p
2735590
ácido 3-bromo-2-metilbenzoico
CC1=C(C=CC=C1Br)C(O)=O
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152.0°C to 156.0°C
Color Marrón o Naranja a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.