Learn More
3-Bromo-2-metilanilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081701
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55289-36-6
C7H8BrN
186.052
MFCD00051579
IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
123538
3-bromo-2-metilanilina
CC1=C(C=CC=C1Br)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55289-36-6
C7H8BrN
186.052
MFCD00051579
IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
123538
3-bromo-2-metilanilina
CC1=C(C=CC=C1Br)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylaniline
Densidad 1.51
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.616
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2354213
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza ≥98%