Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-2-fluorotoluene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61492.14
Detalles adicionales : CAS : 59907-12-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498038
  • 109.00€ / 25 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
59907-12-9
189.027
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
108855
CC1=C(C(=CC=C1)Br)F
C7H6BrF
MFCD04972694
3-bromo-2-fluorotoluene, 1-bromo-2-fluoro-3-methyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-bromo toluene, 2-fluoro-3-methyl-bromobenzene, pubchem4521, a-bromo-a-fluorotoluene, 2-fluoro-3-bromotoluene, acmc-1b1zk, ksc493o4d
1-bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
Especificaciones
3-Bromo-2-fluorotoluene
76°C (169°F)
118°C to 123°C
25g
C7H6BrF
3-bromo-2-fluorotoluene, 1-bromo-2-fluoro-3-methyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-bromo toluene, 2-fluoro-3-methyl-bromobenzene, pubchem4521, a-bromo-a-fluorotoluene, 2-fluoro-3-bromotoluene, acmc-1b1zk, ksc493o4d
CC1=C(C(=CC=C1)Br)F
189.027
189.02
98%
1.503 g/mL
1.533
118°C to 123°C
59907-12-9
MFCD04972694
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
108855
Liquid
Videos
SDS Documentos