Learn More
Bromuro de 3-bromo-2-fluorobenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031228
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
149947-16-0
C7H5Br2F
267.923
MFCD09842442
MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
18989440
1-bromo-3-(bromometil)-2-fluorobenceno
C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
149947-16-0
C7H5Br2F
267.923
MFCD09842442
MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
18989440
1-bromo-3-(bromometil)-2-fluorobenceno
C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
Used to obtain the target inhibitors. A new quasi-one-dimensional molecular solid based on Ni (mnt) 2 anion: Crystal structure and spin-gap transition 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide acts as stasrting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para obtener los inhibidores diana. Un nuevo sólido molecular cuasi-unidimensional basado en el anión Ni(mnt)2: estructura cristalina y transición de espín-gap. El bromuro de 4-bromo-2-fluorobencilo actúa como material de partida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Punto de ebullición 60°C (0.1 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sinónimo 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 97%