Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64371.14
Detalles adicionales : CAS : 261723-32-4 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491539
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
261723-32-4
205.026
LIZLYZVAYZQVPG-UHFFFAOYSA-N
26985646
C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CO
C7H6BrFO
MFCD09842441
3-bromo-2-fluorophenyl methanol, 1-bromo-2-fluoro-3-hydroxymethyl benzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl alcohol, bromofluorophenylmethanol, benzenemethanol, 3-bromo-2-fluoro, benzenemethanol,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl methanol, pubchem19843, acmc-209goz, ablock ab-12-8385
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanol
Especificaciones
3-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
25g
C7H6BrFO
8679241
LIZLYZVAYZQVPG-UHFFFAOYSA-N
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanol
26985646
Solid
104°C to 108°C (4mmHg)
261723-32-4
MFCD09842441
3-bromo-2-fluorophenyl methanol, 1-bromo-2-fluoro-3-hydroxymethyl benzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl alcohol, bromofluorophenylmethanol, benzenemethanol, 3-bromo-2-fluoro, benzenemethanol,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl methanol, pubchem19843, acmc-209goz, ablock ab-12-8385
C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CO
205.026
205.03
98%
Videos
SDS Documentos