Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64775.03
Detalles adicionales : CAS : 352535-97-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492119
  • 24.10€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
352535-97-8
218.816
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
16217170
B(C1=C(C(=CC=C1)Br)F)(O)O
C6H5BBrFO2
MFCD05664228
3-bromo-2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluoro-3-bromophenylboronic acid, boronic acid,b-3-bromo-2-fluorophenyl, boronic acid, b-3-bromo-2-fluorophenyl, 3-bromo-2-fluorophenylboronicacid, acmc-1aijv, 3-bromo-2-fluoro-phenylboronic acid, 3-bromo-2-fluorobenzeneboronic acid, 3-bromanyl-2-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
(3-bromo-2-fluorophenyl)boronic acid
Especificaciones
3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
1g
C6H5BBrFO2
14006009
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
(3-bromo-2-fluorophenyl)boronic acid
16217170
Solid
225°C to 227°C (literature)
352535-97-8
MFCD05664228
3-bromo-2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluoro-3-bromophenylboronic acid, boronic acid,b-3-bromo-2-fluorophenyl, boronic acid, b-3-bromo-2-fluorophenyl, 3-bromo-2-fluorophenylboronicacid, acmc-1aijv, 3-bromo-2-fluoro-phenylboronic acid, 3-bromo-2-fluorobenzeneboronic acid, 3-bromanyl-2-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
B(C1=C(C(=CC=C1)Br)F)(O)O
218.816
218.82
98%
Videos
SDS Documentos