Learn More
3-Bromo-2-fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451939
40.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
149947-15-9
C7H4BrFO
203.01
MFCD09027089
OUAZPCKRSSEQKB-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde, 3-bromo-2-fluorobenzadehyde, 2-fluoro-3-bromobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-fluoro, benzaldehyde, 3-bromo-2-fluoro, 3-bromofluorobenzaldehyde, intermediates-zcf02145, acmc-209d3i, 3-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, 3-bromanyl-2-fluoranyl-benzaldehyde
22019361
3-bromo-2-fluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
149947-15-9
C7H4BrFO
203.01
MFCD09027089
OUAZPCKRSSEQKB-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde, 3-bromo-2-fluorobenzadehyde, 2-fluoro-3-bromobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-fluoro, benzaldehyde, 3-bromo-2-fluoro, 3-bromofluorobenzaldehyde, intermediates-zcf02145, acmc-209d3i, 3-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, 3-bromanyl-2-fluoranyl-benzaldehyde
22019361
3-bromo-2-fluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)C=O
It can be used as pharmaceutical raw material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como materia prima e intermedio en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 43°C to 46°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 13904499
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo