Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041257
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1868-58-2
C5H2BrFN2O2
220.99
MFCD08703668
NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
345124
3-bromo-2-fluoro-5-nitropiridina
[O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1868-58-2
C5H2BrFN2O2
220.99
MFCD08703668
NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
345124
3-bromo-2-fluoro-5-nitropiridina
[O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-2-fluoro-5-nitropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.98
Porcentaje de pureza 97%