Learn More
3-Bromo-2,5-diclorotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080871
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60404-18-4
C4HBrCl2S
231.92
MFCD00041440
PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
521925
3-bromo-2,5-diclorotiofeno
ClC1=CC(Br)=C(Cl)S1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60404-18-4
C4HBrCl2S
231.92
MFCD00041440
PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
521925
3-bromo-2,5-diclorotiofeno
ClC1=CC(Br)=C(Cl)S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Punto de ebullición 95°C to 97°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.608
Cantidad 1 g
Beilstein 1306272
Sinónimo thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.93
Porcentaje de pureza 97%