Learn More
3-Bromo-2,5-diaminopyridine, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 360660050
Detalles adicionales : CAS : 896160-69-3 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626704
  • 245.80€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
896160-69-3
188.028
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
2734413
C1=C(C=NC(=C1Br)N)N
C5H6BrN3
MFCD03427651
2,5-diamino-3-bromopyridine, 3-bromo-2,5-diaminopyridine, 2,5-diamino-3-bormopyridine, 2,5-pyridinediamine, 3-bromo, pubchem5490, acmc-1c3l9, 3-bromanylpyridine-2,5-diamine, abbypharma ap-31-4166, 3-bromo-2,5-diaminopyridine
3-bromopyridine-2,5-diamine
Especificaciones
3-Bromo-2, 5-diaminopyridine
5g
98.5
99%
MFCD03427651
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
3-bromopyridine-2,5-diamine
2734413
Glass bottle
896160-69-3
100.0
C5H6BrN3
2,5-diamino-3-bromopyridine, 3-bromo-2,5-diaminopyridine, 2,5-diamino-3-bormopyridine, 2,5-pyridinediamine, 3-bromo, pubchem5490, acmc-1c3l9, 3-bromanylpyridine-2,5-diamine, abbypharma ap-31-4166, 3-bromo-2,5-diaminopyridine
C1=C(C=NC(=C1Br)N)N
188.028
188
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación