Learn More
3-Bromo-2,5-diaminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10610893
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
896160-69-3
C5H6BrN3
188.03
MFCD03427651
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
2,5-diamino-3-bromopyridine, 3-bromo-2,5-diaminopyridine, 2,5-diamino-3-bormopyridine, 2,5-pyridinediamine, 3-bromo, pubchem5490, acmc-1c3l9, 3-bromanylpyridine-2,5-diamine, abbypharma ap-31-4166
2734413
3-bromopiridina-2,5-diamina
NC1=CC(Br)=C(N)N=C1
896160-69-3
C5H6BrN3
188.03
MFCD03427651
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
2,5-diamino-3-bromopyridine, 3-bromo-2,5-diaminopyridine, 2,5-diamino-3-bormopyridine, 2,5-pyridinediamine, 3-bromo, pubchem5490, acmc-1c3l9, 3-bromanylpyridine-2,5-diamine, abbypharma ap-31-4166
2734413
3-bromopiridina-2,5-diamina
NC1=CC(Br)=C(N)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2, 5-diaminopyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 122°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.