Learn More
3-Bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011711
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
627-18-9
C3H7BrO
138.99
MFCD00002942
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
12308
3-bromopropan-1-ol
OCCCBr
627-18-9
C3H7BrO
138.99
MFCD00002942
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
12308
3-bromopropan-1-ol
OCCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-propanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 62.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4860 to 1.4900
Cantidad 25 mL
Beilstein 01,356
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido