Learn More
3-Bromo-1-propanol 92%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 403200250
Detalles adicionales : CAS : 627-18-9 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440831
  • 75.90€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
627-18-9
138.992
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
12308
C(CO)CBr
C3H7BrO
MFCD00002942
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
3-bromopropan-1-ol
Especificación
3-Bromo-1-propanol
65°C
1.4860 to 1.4900
25g
627-18-9
100.0
C3H7BrO
MFCD00002942
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropan-1-ol
12308
92%
1.6000g/mL
Glass bottle
62.0°C (5.0 mmHg)
92%
90.0
92%
Br(CH2)3OH
01, 356
Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
C(CO)CBr
138.992
138.99
Videos
SDS Documentación