Learn More
3-Bromo-1-metilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-1-methylpyrrolidine |
Color | Amarillo a marrón |
Densidad | 1.361 g/mL |
Temperatura de inflamación | 54°C (129°F) |
Índice de refracción | 1.491 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2733 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.04 |
Porcentaje de pureza | 97% |