Learn More
Clorohidrato de 3-(Boc-aminometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040147
108.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91188-15-7
C9H18N2O2
186.26
MFCD01861760
MOLUHRBHXXGWDP-UHFFFAOYSA-N
3-n-boc-aminomethyl azetidine, 3-boc-aminomethylazetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl carbamate, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl azetidin-3-ylmethylcarbamate, 3-boc-aminomethyl-azetidine, 3-n-boc aminomethylazetidine, tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-aminomethylazetidine
15346872
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91188-15-7
C9H18N2O2
186.26
MFCD01861760
MOLUHRBHXXGWDP-UHFFFAOYSA-N
3-n-boc-aminomethyl azetidine, 3-boc-aminomethylazetidine, tert-butyl n-azetidin-3-ylmethyl carbamate, tert-butyl azetidin-3-ylmethyl carbamate, azetidin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl azetidin-3-ylmethylcarbamate, 3-boc-aminomethyl-azetidine, 3-n-boc aminomethylazetidine, tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-aminomethylazetidine
15346872
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNC1
It is a useful building block in the synthesis of polypeptides and other nitrogen containing compounds with potential biological properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un elemento útil en la síntesis de polipéptidos y otros compuestos que contienen nitrógeno con posibles propiedades biológicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC tert-butilo N-(azetidin-3-il)carbamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.71
Porcentaje de pureza 95%