Learn More
3-(BOC-amino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228401
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
172603-05-3
C10H20N2O2
200.28
WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYSA-N
3-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-aminopiperidine, tert-butyl n-piperidin-3-yl carbamate, 3-boc-amino piperidine, 3-n-boc-amino piperidine, 3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 3-aminopiperidine, 3-boc protected, piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-piperidyl carbamate
4233041
Tert-butil N-piperidina-3-ilcarbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
172603-05-3
C10H20N2O2
200.28
WUOQXNWMYLFAHT-UHFFFAOYSA-N
3-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-n-boc-aminopiperidine, tert-butyl n-piperidin-3-yl carbamate, 3-boc-amino piperidine, 3-n-boc-amino piperidine, 3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 3-aminopiperidine, 3-boc protected, piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-piperidyl carbamate
4233041
Tert-butil N-piperidina-3-ilcarbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(BOC-Amino)piperidine
Punto de fusión 104.6°C to 112.6°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(BOC-Amino)piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.