Learn More
Ácido 3-(Boc-amino)ciclohexanecarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3(Boc-amino)-ciclohexanecarboxílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2,1 g/l a 25 °C).
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 3(Boc-amino)-ciclohexanecarboxílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2,1 g/l a 25 °C).
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water (2.1g/L at 25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.3 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Cantidad | 250 mg |