Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Boc-amino)-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62651.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447686
  • 548.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
3-(Boc-amino)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
1g
3-(Boc-amino)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid
3-(Boc-amino)-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
337.19
96%
Videos
SDS Documentos