Learn More
Clorhidrato de 3-Boc-3-(metilamino)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037346
107.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
577777-20-9
C9H18N2O2
186.26
MFCD12963843,MFCD08061963
LHUFQYUQIUJJIB-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-methylaminoazetidine, 3-n-boc-n-methylamino-azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl-n-methylcarbamate, carbamic acid, 3-azetidinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-boc-3-methylamino azetidine hydrochloride, 3-boc-methylamino azetidine, 3-n-boc-methylamino azatidine, 3-boc-3-methylaminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl-methylcarbamate
23033645
tert-butilo N-(azetidin-3-il)-N-metilcarbamato
CN(C1CNC1)C(=O)OC(C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
577777-20-9
C9H18N2O2
186.26
MFCD12963843,MFCD08061963
LHUFQYUQIUJJIB-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl azetidin-3-yl methyl carbamate, 3-boc-3-methylaminoazetidine, 3-n-boc-n-methylamino-azetidine, tert-butyl n-azetidin-3-yl-n-methylcarbamate, carbamic acid, 3-azetidinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-boc-3-methylamino azetidine hydrochloride, 3-boc-methylamino azetidine, 3-n-boc-methylamino azatidine, 3-boc-3-methylaminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl-methylcarbamate
23033645
tert-butilo N-(azetidin-3-il)-N-metilcarbamato
CN(C1CNC1)C(=O)OC(C)(C)C
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. (5 g/100ml)
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Boc-3-(methylamino)azetidine hydrochloride
Información de solubilidad Soluble in water. (5g/100ml)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.72
Porcentaje de pureza 95%