Learn More
Ácido 3-{[(benziloxi)carbonil]amino}-5-hidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.27 |
Porcentaje de pureza | 97% |