Learn More
Alfa Aesar™ 3-Benzyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64604.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491879
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD00125264
3-Benzyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Especificaciones
3-Benzyl-2-thiohydantoin
MFCD00125264
206.26
95%
1g
3-Benzyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
Videos
SDS Documentos