Learn More
Clorhidrato de 3-azetidinemetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7038765
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
928038-44-2
C4H10ClNO
123.58
MFCD08703352
AQUVQGSNKVDBBF-UHFFFAOYSA-N
azetidin-3-ylmethanol hydrochloride, 3-azetidinemethanol hydrochloride, azetidine-3-yl methanol hcl, 3-hydroxymethyl-azetidine hcl, azetidin-3-yl methanol hydrochloride, 3-hydroxymethyl azetidine hydrochloride, 3-azetidinemethanol, hydrochloride 1:1, azetidine-3-yl methanol hydrochloride, pubchem19094, 3-hydroxymethyl azetidine 3
24801400
azetidin-3-ilmetanol;clorhidrato
C1C(CN1)CO.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
928038-44-2
C4H10ClNO
123.58
MFCD08703352
AQUVQGSNKVDBBF-UHFFFAOYSA-N
azetidin-3-ylmethanol hydrochloride, 3-azetidinemethanol hydrochloride, azetidine-3-yl methanol hcl, 3-hydroxymethyl-azetidine hcl, azetidin-3-yl methanol hydrochloride, 3-hydroxymethyl azetidine hydrochloride, 3-azetidinemethanol, hydrochloride 1:1, azetidine-3-yl methanol hydrochloride, pubchem19094, 3-hydroxymethyl azetidine 3
24801400
azetidin-3-ilmetanol;clorhidrato
C1C(CN1)CO.Cl
3-Azetidinemethanol Hydrochloride is used in the synthesis of human rhinovirus inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 3azetidinemetanol se utiliza en la síntesis de inhibidores de rinovirus humanos.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Azetidinemethanol hydrochloride
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 95%