Learn More
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride, 99%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 457700050
Detalles adicionales : CAS : 112626-50-3 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15565986
  • 33.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
112626-50-3
147.646
3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride, octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hcl, 3-azabicyclo 3,3,0 octane hcl, 3-azabicyclo 3.3.0 octanehydrochloride, 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, pubchem9779, cis-octahydro-cyclopenta c pyrrole hydrochloride, c7h14ncl, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride;
1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrole;hydrochloride
C7H14ClN
HVZRRRPCVOJOLJ-UHFFFAOYSA-N
21572123
C1CC2CNCC2C1.Cl
Especificación
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Consistent with structure (1H−NMR)
5g
C7H14ClN
HVZRRRPCVOJOLJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrole;hydrochloride
21572123
≥98.5 to max. 101.5% (Argentometry)
Authentic
116.0°C to 118.5°C
112626-50-3
3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride, octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hcl, 3-azabicyclo 3,3,0 octane hcl, 3-azabicyclo 3.3.0 octanehydrochloride, 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, pubchem9779, cis-octahydro-cyclopenta c pyrrole hydrochloride, c7h14ncl, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride;
C1CC2CNCC2C1.Cl
147.646
147.65
Videos