Learn More
Clorhidrato de 3-aminotetrahidro-1H-1lambda∼6∼-tiofeno-1,1-diona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10095112
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10095112
Marca: Thermo Scientific Maybridge RJC02399DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51642-03-6
Fórmula molecular C4H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 171.64
Número MDL MFCD00456584
Clave InChI MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 2795201
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1,1-dioxotiolan-3-amina;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico