Learn More
Diclorhidrato de 3-aminoquinuclidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-58205
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
6530-09-2
C7H14N2·2ClH
199.12
MFCD00137395
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
6530-09-2
C7H14N2·2ClH
199.12
MFCD00137395
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 321°C to 323°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-aminoquinuclidine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, quinuclidine, 3-amino-, dihydrochloride, 3aminoquinuclidine dihydrochloride, quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3-amino-1-azabicyclo 2.2.2 octane dihydrochloride, quinuclidine-3-ylamine, chloride, chloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
SMILES C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina; diclorhidrato
PubChem CID 197853
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.