Learn More
3-Aminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10428820
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
462-08-8
C5H6N2
94.12
MFCD00006400
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
10009
piridin-3amina
NC1=CC=CN=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
462-08-8
C5H6N2
94.12
MFCD00006400
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
10009
piridin-3amina
NC1=CC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 63.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 248.0°C
Temperatura de inflamación 124°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 22, 431
Índice Merck 15, 469
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido