Learn More
3-Aminopyridine, 99%, Acros Organics
21.30€ - 171.30€
CAS | 462-08-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H6N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 94.12 |
Número MDL | MFCD00006400 |
InChI Key | CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine |
PubChem CID | 10009 |
IUPAC Name | pyridin-3-amine |
SMILES | C1=CC(=CN=C1)N |
Código de producto | Marca | Cantidad. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10418820 SDS |
Acros Organics
104560250 |
25g | Glass bottle |
21.30€ 25 g |
|
10605522 SDS |
Acros Organics
104561000 |
100g | Glass bottle |
61.10€ 100 g |
|
10428820 SDS |
Acros Organics
104565000 |
500g | Glass bottle |
171.30€ 500 g |
del proveedor 27-12-2019 |
462-08-8 | |
94.12 | |
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N | |
10009 | |
C1=CC(=CN=C1)N |
C5H6N2 | |
MFCD00006400 | |
3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine | |
pyridin-3-amine |
Especificaciones
3-Aminopyridine | |
Authentic | |
1% max. (K.F.) | |
Colorless to Yellow | |
25g | |
462-08-8 | |
100.0 | |
C5H6N2 | |
MFCD00006400 | |
15, 469 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in petroleum ether | |
C1=CC(=CN=C1)N | |
94.12 | |
94.12 | |
99% |
124°C | |
Glass bottle | |
248.0°C | |
60.0°C to 63.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
(C5H4N)NH2 | |
22, 431 | |
3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine | |
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N | |
pyridin-3-amine | |
10009 | |
Liquid |