Learn More
Alfa Aesar™ 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64861.22
Detalles adicionales : CAS : 1462-86-8 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452259
  • 480.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Employed as an important intermediate for syntheses material and pharmaceutical.
Solubility
Soluble in acetone, ethanol and methanol.
Notes
Store in freezer at (-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
1462-86-8
138.126
BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
73836
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
C6H6N2O2
MFCD00090153
3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
3-aminopyridine-2-carboxylic acid
Especificaciones
3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
218°C to 222°C
1462-86-8
MFCD00090153
3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
138.126
138.13
98%
Brown
100g
C6H6N2O2
3600
BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
3-aminopyridine-2-carboxylic acid
73836
Solid