missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-aminopirazin-2- carboxílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-58159
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
5424-01-1
C5H5N3O2
139.11
MFCD00006141
ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
72656
ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico
C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
5424-01-1
C5H5N3O2
139.11
MFCD00006141
ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
72656
ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico
C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 201°C to 205°C
Color Verde-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'