Learn More
Dihidrocloruro de (+/-)-3-aminopiperidina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7038365
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
138060-07-8
C5H14Cl2N2
173.081
MFCD00012773
GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
3-aminopiperidine dihydrochloride, piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-aminopiperidine 2hcl, 3-aminopiperidine hcl, 3-piperidinamine dihydrochloride, 3-piperidinamine, dihydrochloride, pubchem6755, acmc-209tvl, ksc839o8j, 3-amino-piperidine di-hydrochloride
16211870
piperidina-3amina;dihidrocloruro
C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
138060-07-8
C5H14Cl2N2
173.081
MFCD00012773
GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
3-aminopiperidine dihydrochloride, piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-aminopiperidine 2hcl, 3-aminopiperidine hcl, 3-piperidinamine dihydrochloride, 3-piperidinamine, dihydrochloride, pubchem6755, acmc-209tvl, ksc839o8j, 3-amino-piperidine di-hydrochloride
16211870
piperidina-3amina;dihidrocloruro
C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la N-arilación de diaminas heterocíclicas y para la síntesis de quinolonas sustituidas con riesgo fototóxico reducido.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+/-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Punto de fusión 230°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.09
Porcentaje de pureza 95%