Learn More
Ácido 3-aminoftálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211842
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
5434-20-8
C8H7NO4
181.15
MFCD00075053
WGLQHUKCXBXUDV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, phthalic acid, 3-amino, 3-aminophthalicacid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-phthalic acid, unii-7xv0v19zdg, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, amino, 7xv0v19zdg, aminophthalic acid
79490
ácido 3-aminoftálico
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O
5434-20-8
C8H7NO4
181.15
MFCD00075053
WGLQHUKCXBXUDV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, phthalic acid, 3-amino, 3-aminophthalicacid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-phthalic acid, unii-7xv0v19zdg, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, amino, 7xv0v19zdg, aminophthalic acid
79490
ácido 3-aminoftálico
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminophthalic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C to 180.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H3(CO2H)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.