Learn More
3-Aminoftalhidrazida, pura, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Vial
Especificaciones
Punto de fusión | 319°C |
Color | Verde a amarillo |
Envase | Vial |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.16g/mol |
Forma física | Sólido |