Learn More
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 104300010
Detalles adicionales : CAS : 66472-86-4 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429010
  • 30.80€ / 1 g
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Especificaciones
66472-86-4
371.962
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
16211139
B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O.B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O.OS(=O)(=O)O
C12H18B2N2O8S
MFCD00013111
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
(3-aminophenyl)boronic acid;sulfuric acid
Especificaciones
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate
Glass bottle
1g
97.5
98% (Assay acid ≥ 97.5%)
H2NC6H4B(OH)2·1/2H2SO4
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O.B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O.OS(=O)(=O)O
371.962
185.99
98%
Authentic
White to Beige
66472-86-4
100.0
C12H18B2N2O8S
MFCD00013111
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
(3-aminophenyl)boronic acid;sulfuric acid
16211139
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Aminophenylboronic acid hemisulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos