Learn More
Hemisulfato de ácido 3-aminofenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2698931
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
66472-86-4
C12H18B2N2O8S
371.96
MFCD00013111
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
16211139
OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
66472-86-4
C12H18B2N2O8S
371.96
MFCD00013111
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
16211139
OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenylboronic acid hemisulfate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4B(OH)2·1/2H2SO4
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophenylboronic acid hemisulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.