Learn More
3-Aminooxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052877
121.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21635-88-1
C3H7NO
73.095
MFCD08544363
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
9833923
oxetan-3-amina
C1C(CO1)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21635-88-1
C3H7NO
73.095
MFCD08544363
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
9833923
oxetan-3-amina
C1C(CO1)N
It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminooxetane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.05 g/mL
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido