Learn More
Hidrocloruro de éster metílico de ácido 3-aminometil-benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.65 |
Porcentaje de pureza | 95% |