missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Aminocumarina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7058407
19.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1635-31-0
C9H7NO2
161.16
MFCD00016965
QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
74217
3-aminocromen-2-ona
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1635-31-0
C9H7NO2
161.16
MFCD00016965
QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
74217
3-aminocromen-2-ona
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Aminocoumarin
Punto de fusión 135°C to 137°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 128033
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'