Learn More
3-Amino-6-cloropiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812908
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
5469-69-2
C4H4ClN3
129.55
MFCD00051506
DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
21643
6-cloropiridazin-3-amina
NC1=CC=C(Cl)N=N1
5469-69-2
C4H4ClN3
129.55
MFCD00051506
DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
21643
6-cloropiridazin-3-amina
NC1=CC=C(Cl)N=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-chloropyridazine
Punto de fusión 210.0°C to 211.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-6-chloropyridazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.