Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61465.03
Detalles adicionales : CAS : 164666-68-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498008
  • 27.10€ / 1 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
164666-68-6
142.586
QVCIIOZINFCMDJ-UHFFFAOYSA-N
7009500
CC1=C(C=CC(=N1)Cl)N
C6H7ClN2
MFCD03095220
3-amino-6-chloro-2-picoline, 3-amino-6-chloro-2-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-chloro-2-methyl, 6-chloro-2-methyl-3-pyridylamine, 6-chloro-2-methyl-3-pyridinamine, 2-chloro-5-amino-6-methylpyridine, pubchem1246
6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Especificaciones
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine
1g
C6H7ClN2
3-amino-6-chloro-2-picoline, 3-amino-6-chloro-2-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-chloro-2-methyl, 6-chloro-2-methyl-3-pyridylamine, 6-chloro-2-methyl-3-pyridinamine, 2-chloro-5-amino-6-methylpyridine, pubchem1246
CC1=C(C=CC(=N1)Cl)N
142.586
142.59
95%
Yellow
164666-68-6
MFCD03095220
QVCIIOZINFCMDJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
7009500
Solid
Videos
SDS Documentos