Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H63202.03
Detalles adicionales : CAS : 17890-77-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449768
  • 210.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
17890-77-6
217.026
3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid amide
3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide
C5H5BrN4O
PBCURFNSKTTYGF-UHFFFAOYSA-N
470899
C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)N)Br
Especificación
3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide
17890-77-6
3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid amide
C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)N)Br
217.026
217.02
96%
1g
C5H5BrN4O
PBCURFNSKTTYGF-UHFFFAOYSA-N
3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide
470899
Solid